アッセイ
97%
mp
159-161 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
官能基
amine
hydrazine
SMILES記法
NNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ニコチンヒドラジドは、シッフ塩基の合成に使用できる複素環式化合物です。
アプリケーション
ニコチン酸ヒドラジドは、ヒドラゾンライブラリの形成に使用されました。ワサビペルオキシダーゼによるイソニコチン酸ヒドラジド(イソニアジド)の酸化の研究に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ニコチン性ヒドラジドはペルオキシダーゼ酵素の阻害剤です。強力な生物学的活性を持つ固体金属錯体を形成します。
調製ノート
ニコチン性ヒドラジドは、50 mg/mlの濃度で水に溶解して、無色透明の溶液を形成します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
107425-BULK:
107425-25G:
107425-100G:
107425-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antimicrobial agents and chemotherapy, 27(3), 399-403 (1985-03-01)
Oxidation of isonicotinic acid hydrazide (isoniazid) by horseradish peroxidase at the expense of H2O2 yielded reactive species which were able to reduce nitroblue tetrazolium and bleach p-nitrosodimethylaniline. Nicotinic acid hydrazide oxidation did not cause these effects. At slightly alkaline pH
Thermo-chemical behavior of solid nicotinic hydrazide metal complexes in correlation with their stoichiometry.
Thermochimica Acta, 77(1), 211-218 (1984)
Synthesis, spectroscopic characterization, and crystal structures of Schiff bases derived from nicotinic hydrazide
IOSR journal of applied chemistry, 1 serie II (2022)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 1347-1352 (2001-02-15)
Dynamic combinatorial libraries are mixtures of compounds that exist in a dynamic equilibrium and can be driven to compositional self adaptation via selective binding of a specific assembly of certain components to a molecular target. We present here an extension
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 263-270 (2013-02-26)
Structural forms of aroylhydrazones derived from nicotinic acid hydrazide have been studied in the solid state by FT-IR spectroscopy and in solution by NMR, UV-Vis and ATR spectroscopy. The studied compounds were N'-benzylidene-3-pyridinecarbohydrazide (1), N'-(2,4-dihydroxyphenylmethylidene)-3-pyridinecarbohydrazide (2), N'-(5-chloro-2-hydroxyphenylmethylidene)-3-pyridinecarbohydrazide (3), and N'-(3,5-dichloro-2-hydroxymethoxyphenylmethylidene)-3-pyridinecarbohydrazide