Merck
I3777
Sigma-Aldrich
インドール-3-酢酸ヒドラジド
97%
別名:
3-インドリル酢酸 ヒドラジド, NSC 17812, NSC 63799
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O
CAS番号:
分子量:
189.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11N3O/c11-13-10(14)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5,11H2,(H,13,14)
InChI Key
GYHLCXMCGCVVCG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • 抗真菌剤
  • 抗痙攣剤
  • アルファ-4(α4)インテグリンアンタゴニスト
  • UDP-N-アセチルグルコサミンの蛍光類似体
  • 心筋保護特性を有する抗酸化剤
  • ニューロペプチドY受容体の拮抗薬
  • 抗菌剤
  • 潜在的なモノアミン酸化酵素阻害剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I3777-VAR:
I3777-1G:
I3777-BULK:
I3777-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)