Merck
116092
Sigma-Aldrich
4-ホスホノクロトン酸トリエチル, 異性体混合物
technical grade, 90%
別名:
4-(ジエトキシホスフィニル)-2-ブテン酸 エチル エステル, 4-ホスホノクロトン酸 トリエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
250.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H19O5P/c1-4-13-10(11)8-7-9-16(12,14-5-2)15-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3/b8-7+
InChI Key
LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • HIV-1逆転写酵素によるDNA重合の脱離基としてのイミノジプロピオン酸
  • ジアステレオ選択的野崎-檜山-岸カップリング反応を使用するマクロライド系抗生物質アプリロニンAのC1-C19フラグメントの立体選択的調製
  • 経口的に生物が利用可能なGPR40アゴニストの合成
  • VIA型カルシウム非依存性ホスホリパーゼA2のフルオロケトン阻害剤の合成
  • mGlu4Rアゴニストの調製
  • ニコチニル-置換エステルおよびケトンの脱芳香族環化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
116092-BULK:
116092-VAR:
116092-1G:
116092-50G:
116092-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)