Merck
12341
Sigma-Aldrich
ノナトリアコンタン
≥90.0% (GC)
別名:
n-Nonatriacontane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)37CH3
CAS番号:
分子量:
549.05
Beilstein:
1714035
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90.0% (GC)
mp
78-82 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
InChI Key
SNXOSZZZNFRFNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thickness of single crystal of nonatriacontane is 45 ± 10 A°.
アプリケーション
Nonatriacontane was used to develop a new peak alignment algorithm named distance and spectrum correlation optimization (DISCO) method to align two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry data for metabolomics.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12341-VAR-F:
12341-1G-F:
12341-BULK-F:
12341-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Bing Wang et al.
Analytical chemistry, 82(12), 5069-5081 (2010-05-19)
A novel peak alignment algorithm using a distance and spectrum correlation optimization (DISCO) method has been developed for two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GCxGC/TOF-MS)-based metabolomics. This algorithm uses the output of the instrument control software, ChromaTOF, as its input
c= J'Peter Sullivan
Wunderlich B.
Reproduction (Cambridge, England) (1963)