Merck
124311
Sigma-Aldrich
sec-Butyl sulfide
98%
別名:
Di-sec-butyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C2H5CH(CH3)]2S
CAS番号:
分子量:
146.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CCC(C)SC(C)CC
InChI
1S/C8H18S/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
IEBAOPMEYUWQPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
sec-Butyl sulfide was used in the determination of dialkyl sulfides using novel micropacked column prepared from the slurry of bis[1,2-bis(4-n-undecyloxyphenyl)ethane-1,2-dithiolene]nickel(II) coated on chromosorb W by micropacked gas chromatography.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124311-25G:
124311-100G:
124311-VAR:
124311-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Chiann-Tyng Chou et al.
Journal of chromatography. A, 1043(2), 255-263 (2004-08-28)
The preparation and mesomorphic properties of a substituted bis(dithiolene)nickel complex derived from 4, 4'-dimethoxybenzil are reported. The phase transition temperatures were based on data obtained by polarized light microscopy and differential scanning calorimetry. The mesogenic phase existed over the temperature