Merck
136875
Sigma-Aldrich
4,4-ジメチル-2-ペンタノン
99%
別名:
メチルネオペンチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
125-130 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,4-ジメチル-2-ペンタノンは、3,4,4,5-テトラメチル-3-ヘキサノールの合成における出発試薬として使用されています。 OHラジカルの2,2,4-トリメチルペンタンとの気相反応に使用されています
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
136875-VAR:
136875-100G:
136875-5G:
136875-BULK:
136875-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sara M Aschmann et al.
Environmental science & technology, 36(4), 625-632 (2002-03-07)
Alkanes are important constituents of gasoline fuel and vehicle exhaust, with branched alkanes comprising a significant fraction of the total alkanes observed in urban areas. Products of the gas-phase reactions of OH radicals with 2,2,4-trimethylpentane and 2,2,4-trimethylpentane-d18 in the presence
Hydrocarbons. XI. Synthesis of Nineteen Decenes1.
Stehman CJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(9), 4163-4165 (1950)