アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
181-183 °C (lit.)
溶解性
alcohol: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
hydrochloric acid: freely soluble (hot)
官能基
nitro
SMILES記法
Oc1ccc([N+]([O-])=O)c2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
InChI Key
RJIWZDNTCBHXAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
140325-100G:
140325-VAR:
140325-BULK:
140325-25G:
140325-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック