Merck
148601
Sigma-Aldrich
N-Methyl-p-toluenesulfonamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NHCH3
CAS番号:
分子量:
185.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
76-79 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
GWLOGZRVYXAHRE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-Methyl-p-toluenesulfonamide was used in the synthesis of vicinal haloamino ketone derivative.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
148601-VAR:
148601-25G:
148601-100G:
148601-500G:
148601-BULK:
148601-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hao Sun et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 269-276 (2010-03-25)
The combinations of N-methyl-p-toluenesulfonamide/NBS and N-ethyl-p-toluenesulfonamide/NBS were found to be good nitrogen/halogen resources for the aminohalogenation of alpha,beta-unsaturated ketones in the presence of Ni(OAc)(2) as the catalyst for the synthesis of vicinal haloamino ketone derivatives. The introduction of N-alkyl groups