15402
Boc-Dap-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-2-[(tert-ブトキシカルボニル)アミノ]-3-アミノプロピオン酸, (S)-3-アミノ-2-(tert-ブトキシカルボニル)アミノプロピオン酸, (S)-3-アミノ-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)プロパン酸, 3-アミノ-(tert-ブトキシカルボニル)-L-アラニン, Nα-BOC-(S)-β-アミノアラニン, Nα-Boc-L-β-アミノアラニン, N2-(tert-ブトキシカルボニル)-(S)-2,3-ジアミノプロピオン酸, N2-tert-ブトキシカルボニル-L-2,3-ジアミノプロピオン酸, Nα-Boc-L-2,3-ジアミノプロピオン酸, Boc-Dpr-OH
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol: water (1:1)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
不純物
~3% water
mp
210 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 合成分子認識モチーフにより誘導されるタンパク質集合
- 抗生物質活性および溶血作用を持つグラミシジンSの固相合成
- HCVプロテアーゼインヒビター修飾類縁体の合成
- ペプチド性V1aレセプターアゴニストの固相合成
- 脂質-水界面での直接ペプチド構築
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15402-VAR:
15402-5G:
15402-1G:
15402-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)