Merck
154288
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-6-メチル-2H-ピラン-2-オン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
83-86 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
154288-VAR:
154288-1G:
154288-5G:
154288-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)