Merck
15435
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
別名:
Nα-Boc-Nε-Fmoc-L-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32N2O6
CAS番号:
分子量:
468.54
Beilstein:
3576584
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +3.3±0.5°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI Key
JYEVQYFWINBXJU-QFIPXVFZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15435-1G-F:
15435-5G-F:
15435-VAR-F:
15435-BULK-F:
15435-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4