Merck
156116
Sigma-Aldrich
酢酸テトラヒドロフルフリル
97%
別名:
酢酸テトラヒドロ-2-フリルメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O3
CAS番号:
分子量:
144.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
156116-BULK:
156116-250ML:
156116-50ML:
156116-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)