Merck
170267
Sigma-Aldrich
1-メチル-1-フェニルヒドラジン
97%
別名:
α-メチルフェニルヒドラジン, N-メチル-N-フェニルヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
122.17
Beilstein:
507683
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI Key
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
170267-1G:
170267-25G:
170267-100G:
170267-5G:
170267-1KG:
170267-BULK:
170267-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)