Merck
178748
Sigma-Aldrich
2,4,4-トリメチル-2-オキサゾリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO
CAS番号:
分子量:
113.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4213 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=NC(C)(C)CO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-7-6(2,3)4-8-5/h4H2,1-3H3
InChI Key
HZRZMHNRCSIQFT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4,4-トリメチル-2-オキサゾリンは、C2-伸長脂肪酸の2,2-ジメチルオキサゾリンの合成に使用されました
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
178748-BULK:
178748-VAR:
178748-25G:
178748-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dmitry V Kuklev et al.
Chemistry and physics of lipids, 144(2), 172-177 (2006-10-20)
Three fatty acids were synthesized from commercially available alpha-linolenic, stearidonic and eicosapentaenoic acids by C2-elongation using a four step preparative technique. The parent fatty acid methyl esters were reduced to alcohols with LiAlH(4), converted to bromides by treatment with triphenylphosphine
Po-Jung Tsai et al.
Inflammation, 41(4), 1200-1214 (2018-03-29)
Juniperonic acid (JPA; Δ5,11,14,17-20:4), originally identified in certain gymnosperm seeds, is a rare n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) with lipid-modulating effects on rats and anti-proliferative effects on fibroblast cell proliferation. However, little is known how JPA exerted its immunosuppressive effect.