フォーム
chips
品質水準
分子量
average Mw ~12,000 by GPC
転移温度
Tg −68 °C
Tm 54 °C
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;5-3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
InChI Key
RNSLCHIAOHUARI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
自動車、機械、電子産業用の射出成形用。
特徴および利点
優れた耐熱性、高温における低クリ-プと高剛性を有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181501-VAR:
181501-BULK:
181501-10G:
181501-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)