Merck
185442
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロエタン
99%
別名:
パークロロエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCCl3
CAS番号:
分子量:
236.74
Beilstein:
1740341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39050109
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
8.16 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
oil: soluble
water: insoluble
密度
2.091 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
InChI Key
VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fenton試薬によるヘキサクロロエタンの分解過程において過酸化水素の濃度が分解に及ぼす効果が、テトラクロロエテンの存在と非存在の両方について調べられています。
アプリケーション
ヘキサクロロエタンは、ヒドロシランからクロロシランを調製するための触媒として使用されました。また、天然水中のヘキサクロロエタンの変遷を調べる研究で使用されましたp-アミノ安息香酸の重縮合反応の過程で用いる試薬として使用されました
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185442-100G:4548173929491
185442-500G:4548173929507
185442-5G:4548173929514
185442-BULK:
185442-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Poly (p-benzamide) with Triphenylphosphine and Hexachloroethane Reagents-Reaction Conditions.
Wu G-C, et al.
Polymer Journal, 14(7), 571-574 (1982)
Veerachai Pongkittiphan et al.
Tetrahedron letters, 50(36), 5080-5082 (2010-04-03)
A new and efficient chlorination protocol is presented for the preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. A variety of chlorinating agents in combination with palladium(II) chloride as the catalyst are examined. Among them, hexachloroethane is found to be the best choice
Transformation of hexachloroethane in a sulfidic natural water.
Miller PL, et al.
Environmental Science & Technology, 32(9), 1269-1275 (1998)
M E Walsh et al.
European journal of biochemistry, 267(18), 5815-5820 (2000-09-06)
CYP101 (cytochrome P450cam) catalyses the oxidation of camphor but has also been shown to catalyse the reductive dehalogenation of hexachloroethane and pentachloroethane. This reaction has potential applications in the biodegradation of these environmental contaminants. The hexachloroethane dehalogenation activity of CYP101
P S Holmes
Military medicine, 164(10), 751-752 (1999-11-02)
Hexachloroethane (HC) smoke, also known as white smoke, is an obscurant used in numerous military situations. Many adverse health effects are associated with the use of white smoke, some of which are potentially life threatening. Inhalation is the most frequent