Merck
434183
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム 一水和物
97%
別名:
硫酸苦土石/キーゼル石
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
138.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38030409
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
150 °C (dec.) (lit.)
密度
2.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
LFCFXZHKDRJMNS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸マグネシウム一水和物は、有機合成、ナノ材料調製、燃料電池の分野で広く使用されているルイス酸触媒です。
アプリケーション
硫酸マグネシウム一水和物は 以下の用途に使用できます:
  • アルカリ共沈法により磁性マンガンフェライトナノ粒子を合成するための前駆体として。
  • 芳香族および脂肪族チオールの選択的好気酸化用のマンガン八面体モレキュラーシーブ(OMS-2)触媒の製作。
  • ベンゾ-2-ピロンおよびベンゾピラジンを合成するための触媒として。
  • エネルギー貯蔵用途のための酸化マンガンナノ粒子を合成するための前駆体として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
434183-1KG:
434183-BULK:
434183-500G:
434183-INTR:
434183-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Manganese octahedral molecular sieve (OMS-2) catalysts for selective aerobic oxidation of thiols to disulfides
Saminda Dharmarathna, et al.},
Applied Catalysis. B, Environmental, 147, 124-131 (2014)
Biotinylated magnetic nanoparticles for pretargeting: synthesis and characterization study
Cancer Nanotechnology, 2, 111-120 (2011)
MnSO4. H2O: A highly efficient and inexpensive catalyst for the synthesis of benzo-2-pyrones and benzopyrazines
F Jafari and S Khodabakhshi
Bulgarian Chemical Communications, 46, 36-42 (2014)
Influence of Manganese Dioxide Nanoparticles on MoS2/PANI Nanosheets and Its Energy Storage Applications
S Krithika and J Balavijayalakshmi
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 1-10 (2023)
Ricardo Arevalo et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(21), 1875-1886 (2018-07-27)
The investigation of cryogenic planetary environments as potential harbors for extant life and/or contemporary sites of organic synthesis represents an emerging focal point in planetary exploration. Next generation instruments need to be capable of unambiguously determining elemental and/or molecular stoichiometry