Merck
18606
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt) Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
別名:
Nα-Fmoc-S-トリチル-L-システイン 4-ベンジルオキシベンジル エステル ポリマー担持型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.7 mmol/g loading
粒径
37-75 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)CSC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18606-VAR-F:
18606-BULK-F:
18606-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Lisandra Vila Ellis et al.
Developmental cell, 52(5), 617-630 (2020-02-16)
The lung microvasculature is essential for gas exchange and commonly considered homogeneous. We show that VEGFA from the epithelium is required for a distinct endothelial cell (EC) population in the mouse lung. Vegfa is predominantly expressed by alveolar type 1
R Wilder Scott et al.
Cell stem cell, 25(6), 797-813 (2019-12-07)
Many adult tissues contain resident stem cells, such as the Pax7+ satellite cells within skeletal muscle, that regenerate parenchymal elements following damage. Tissue-resident mesenchymal progenitors (MPs) also participate in regeneration, although their function and fate in this process are unclear.