Merck
189022
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ニトロプロパン
99%
別名:
1,1-Dimethyl-1-nitroethane, 2-Methyl-2-nitropropane, 2-Nitro-2-methylpropane, 2-Nitroisobutane, Trimethylnitromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CNO2
CAS番号:
分子量:
103.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
CC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3
InChI Key
AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Photodissociation of 2-methyl-2-nitropropane at 193 and 248nm leads to the formation of OH fragment and electronically excited NO2. Hydrolysis reaction of 2-methyl-2-nitropropane in the presence of platinum-alumina catalyst yields N2O.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
189022-5G:
189022-25G:
189022-BULK:
189022-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N2O formation during organic nitro compounds' hydrolysis on platinum based catalysts.
Joubert E, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 23(2), L83-L87 (1999)
Sumana Sengupta et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(49), 12572-12581 (2008-12-05)
Dynamics of formation of electronically excited NO2 and formation of OH fragment, during photo dissociation of 2-nitropropane (NP) and 2-methyl-2-nitropropane (MNP), were investigated at 193 and 248 nm. The radiative lifetime of the electronically excited NO2 fragment, observed at 193