Merck
259497
Sigma-Aldrich
1-ニトロヘキサン
98%
別名:
1-Nitrohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5NO2
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1749466
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
91-92 °C/24 mmHg (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
CCCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
InChI Key
FEYJIFXFOHFGCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The electroreduction of 1-nitrohexane in the absence and presence of n-octanol and n-decanol has been studied.
アプリケーション
1-Nitrohexane has been used in preparation of silyl nitronates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
259497-BULK:
259497-1G:
259497-VAR:
259497-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silyl nitronates: improved nitro-aldol reactions and reductive routes to 2-aminoalcohols.
Colvin EW and Seebach D.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 689-691 (1978)
Anomalous Influence of Adsorbed Higher Aliphatic Alcohols on Electroreduction of Nitromethane and 1-Nitrohexane on Mercury Electrodes.
Gromulska A, et al.
Electroanalysis, 11(9), 595-600 (1999)
資料
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.