アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
CCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChI Key
BVALZCVRLDMXOQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
259500-5G:
259500-VAR:
259500-1G:
259500-BULK:
資料
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.