蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
7.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
788 °F
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI Key
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N22851-5G:
N22851-BULK:
N22851-100ML:4548173926414
N22851-500G:
N22851-5ML:
N22851-100G:
N22851-500ML:4548173926421
N22851-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック