Merck
224480
Sigma-Aldrich
2-Nitrocyclohexanone
99%
別名:
α-Nitrocyclohexanone, 2-Nitrocyclohexan-1-one, 2-Nitrocyclohexanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
39-43 °C (lit.)
官能基
ketone
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5H,1-4H2
InChI Key
SZNILIWUUKKNPE-UHFFFAOYSA-N
詳細
The tautomerization rates of 2-nitrocyclohexanone (2-NCH) has been studied spectrophotometrically in several organic aprotic solvents and their binary mixtures.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224480-1G:
224480-VAR:
224480-BULK:
224480-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabriella Siani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(22), 4236-4241 (2008-10-31)
The rates of tautomerization of 2-nitrocyclohexanone (2-NCH) have been measured spectrophotometrically at 25.0 +/- 0.1 degrees C in several organic aprotic solvents and their binary mixtures. In cyclohexane the reaction is effectively catalyzed by bases and inhibited by acids while