Merck
216690
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフェニルアセトフェノン
98%
別名:
フェニルトリチルケトン, ベンゾピナコロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3CCOC6H5
CAS番号:
分子量:
348.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
182-184 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
InChI Key
CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Asymmetric reduction of 2,2,2-triphenylacetophenone using with potassium 9-O-(1,2: 5, 6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranosyl)-9-boratabicyclo [3.3.1] nonane (chiral reducing agent) has been reported. Dehydrative cyclization of 2,2,2-triphenylacetophenone has been reported.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
216690-BULK:
216690-5G:
216690-VAR:
216690-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chiral synthesis via organoboranes. 15. Selective reductions. 42. Asymmetric reduction of representative prochiral ketones with potassium 9-O-(1, 2: 5, 6-di-O-isopropylidene-. alpha.-D-glucofuranosyl)-9-boratabicyclo [3.3. 1] nonane.
Brown HC, etal.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1231-1238 (1988)
Douglas A Klumpp et al.
Applied catalysis. A, General, 336(1-2), 128-132 (2008-03-01)
The hydroxyalkylation reactions of aceanthrenequinone (6) and acenapthenequinone (7) with a series of arenes have been studied. In reactions with the Brønsted superacid CF(3)SO(3)H (triflic acid), the condensation products are formed in good yields (58-99%, 10 examples) with high regioselectivity.