Merck
220140
Sigma-Aldrich
(ジクロロメチル)トリメチルシラン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCHCl2
CAS番号:
分子量:
157.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4455 (lit.)
bp
133 °C/730 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
InChI Key
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
220140-VAR:
220140-BULK:
220140-25ML:
220140-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)