Merck
223891
Sigma-Aldrich
酸化ビスマス(III)
ReagentPlus®, powder, 10 μm, 99.9% trace metals basis
別名:
三酸化二ビスマス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi2O3
CAS番号:
分子量:
465.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
粒径
10 μm
SMILES記法
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChI Key
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビスマス(III)オキシドは、黄色、単斜結晶性粉末です。水および水酸化物溶液にほとんど溶けませんが、酸に溶解してビスマス(III)塩を生成します。ビスマスを空気中で加熱するか、ビスマスの水酸化物、炭酸塩または硝酸塩を加熱することにより調製できます。
アプリケーション
酸化ビスマス(III)の一般的な用途は以下のとおりです。屈折率の高い光学ガラスの製造、他のビスマス化合物の製造における前駆体。
酸化ビスマス(III)は、歯科材料をX線に対して不透明にするのに適しています。
純粋なBiFeO3ペロブスカイトナノ粒子、無鉛圧電0.96(Bi0.5Na0.5)TiO3 - 0.04 BaTiO3の合成に使用されます。
特徴および利点
V2O5、Bi2O3、およびその他の固体酸化物からのマイクロ波支援法による新しい安定化酸化物イオン伝導性バナジウム酸ビスマス相の調製が報告されました。得られたセラミックスは、固体酸化物燃料電池、水蒸気電解槽、および酸素センサーにおいて将来性が確認されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223891-100G:
223891-10KG:
223891-500G:
223891-5KG:
223891-BULK:
223891-VAR:
223891-1KG:
223891-25KG:
223891-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct mechanosynthesis of pure BiFeO 3 perovskite nanoparticles: reaction mechanism.
Perejon A, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(22), 3551-3562 (2013)
Arun Prakash Periasamy et al.
Talanta, 87, 15-23 (2011-11-22)
In this work, preparation and characterization of a novel nanocomposite containing bismuth oxide (Bi(2)O(3)) nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) was presented. Powder X-ray diffraction (XRD) studies revealed that as-synthesized Bi(2)O(3) nanoparticles are crystalline and belong to α-phase with monoclinic
Lu You et al.
ACS nano, 6(6), 5388-5394 (2012-05-18)
The novel strain-driven morphotropic phase boundary (MPB) in highly strained BiFeO(3) thin films is characterized by well-ordered mixed phase nanodomains (MPNs). Through scanning probe microscopy and synchrotron X-ray diffraction, eight structural variants of the MPNs are identified. Detailed polarization configurations
Rifath Sharmin et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 62(9), 1032-1039 (2012-10-02)
Photocatalytic oxidation (PCO) is a promising technology for indoor air purification due to low operating cost, potentially long service life, and low maintenance. Ultraviolet light-emitting diode (UVLED) is a new concept in the field of PCO, which has several advantages
S Sanghi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 83(1), 94-99 (2011-09-06)
Glasses with composition 20CdO·xBi(2)O(3)·(79.5-x)B(2)O(3) (15≤x≤35, x in mol%) containing 0.5 mol% of Er(3+) ions were prepared by melt-quench technique (1150°C in air). The amorphous nature of the glasses was confirmed by X-ray diffraction. The spectroscopic properties of the glasses were
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。