グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
mp
142 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.Brc1ccc(cc1)[N+](c2ccc(Br)cc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br3N.6ClH.Sb/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18;;;;;;;/h1-12H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI Key
SDHBPVANTRLAKE-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230227-BULK:
230227-1G:4548173120782
230227-25G:4548173120799
230227-VAR:
230227-5G:4548173120805
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)