Merck
643831
Sigma-Aldrich
4-ブロモトリフェニルアミン
97%
別名:
4-ブロモ-N,N-ジフェニルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14BrN
CAS番号:
分子量:
324.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
108-112 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
InChI Key
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
643831-25G:
643831-5G:
643831-BULK:
643831-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Xu et al.
Chemical science, 11(2), 419-428 (2020-03-20)
Semiconducting polymer (SP)-based afterglow luminogens are showing increasing potential for in vivo imaging because of their long-life luminescence and the associated benefits (e.g., zero-autofluorescence background and high signal-to-noise ratio). However, such organic afterglow luminescence agents are still rare and their