Merck
327646
Sigma-Aldrich
cis-1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エチレン
97%
別名:
cis-1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エテン, cis-ビニレンビス(ジフェニルホスフィン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCH=CHP(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
396.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
122-124 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(\C=C/P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/b22-21-
InChI Key
NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
327646-5G:
327646-BULK:
327646-VAR:
327646-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)