Merck
261947
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン
98%
別名:
1,4-ブタンジイルビス[ジフェニルホスフィン], 1,4-ブチレンビス(ジフェニルホスフィン), テトラメチレンビス(ジフェニルホスフィン), dppb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2P(CH2)4P(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
426.47
Beilstein:
706446
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Alkylations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Isomerizations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
132-136 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2
InChI Key
BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Pd(0)触媒による芳香族アセチレンのアシルシアン化やアリルオキシカルバメ-トの脱保護において配位子として用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
261947-25G:
261947-5G:
261947-VAR:
261947-1G:
261947-BULK:
261947-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trost, B. M.; Schmidt, T.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2301-2301 (1988)
Denise Lovison et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(24), 8375-8388 (2020-06-11)
The cationic acetate ruthenium complex [Ru(η1-OAc)(CO)(dppb)(phen)]OAc (1) is easily prepared in 83% yield from [Ru(η1-OAc)(η2-OAc)(CO)(dppb)] (dppb = 1,4-bis(diphenylphosphino)butane) and 1,10-phenanthroline (phen) in MeOH. The derivative 1 undergoes easy substitution of the coordinated acetate by reaction with NaOPiv, KSAc, and KSCN
Steven Giboulot et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(33), 12560-12576 (2019-08-02)
Monocarbonyl complexes [RuCl2(CO)(PR3)(NN)] (R = Cy, NN = en 1, ampy 2; R = iPr; NN = en 3) have been prepared in a one pot reaction from [RuCl2(CO)(dmf)(PPh3)2], PR3 and the NN ligand in CH2Cl2. Treatment of [Ru(OAc)2(CO)(PPh3)2] with
Synlett, 680-680 (1993)
Oppolozer,W.; Keller, T. H.
Tetrahedron Letters, 31, 1265-1265 (1990)