Merck
232424
Sigma-Aldrich
N-(クロロメチル) フタルイミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
195.60
Beilstein:
140942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
131-135 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL
官能基
chloro
imide
SMILES記法
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
InChI Key
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-(Chloromethyl)phthalimide was used:
  • in the synthesis of aminomethyl copoly-(styrene-l%-divinylbenzene) resins of high purity
  • in esterification of 12S-hydroxylabda-8(17),13(16),14-trien-19-oic acid, new labdane-type diterpenoid
  • in esterification of 13-ethoxylabda-8(17),11,14-trien-19-oicacid, new labdane-type diterpenoid
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232424-10G:
232424-VAR:
232424-50G:
232424-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of high capacity aminomethyl-polystyrene resin.
Zikos CC and Ferderigos NG.
Tetrahedron Letters, 36(21), 3741-3744 (1995)
M Iwamoto et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(7), 1911-1921 (2001-06-27)
Three new labdane-type diterpenoids, labda-8(17),13-dien-15,12R-olid-19-oic acid (1), 12S-hydroxylabda-8(17),13(16),14-trien-19-oic acid (2) and 13-ethoxylabda-8(17),11,14-trien-19-oic acid (3), along with known diterpenoids, trans-communic acid (4), totarol (5), 12-methoxyabieta-8,11,13-trien-11-ol (6), and 7 alpha,8 alpha-epoxy-6 alpha-hydroxyabieta-9(11),13-dien-12-one (7) were isolated from the stem bark of Thuja standishii.