Merck
252611
Sigma-Aldrich
N-(ブロモメチル)フタルイミド
96%
別名:
フタルイミドメチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
240.05
Beilstein:
140943
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
152-155 °C (lit.)
官能基
bromo
imide
SMILES記法
BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
InChI Key
UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-(Bromomethyl)phthalimide was used as initiator in synthesis of α-phthalimidopoly(styrene) by atom transfer radical polymerisation. It was also used in synthesis of functionalized 5-(aminomethyl)pyrimidine-2,4,6-trione analog and new bis-C(cage)-substituted o-carborane.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252611-25G:
252611-VAR:
252611-BULK:
252611-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and crystal structure of 1, 2-bis (phthalimidomethyl)-1, 2-dicarba-closo-dodecaborane (12): a precursor to polyamines.
Zhu Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 4(8), 447-449 (2001)
James J-W Duan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(1), 266-271 (2006-10-10)
Using a pyrimidine-2,4,6-trione motif as a zinc-binding group, a series of selective inhibitors of tumor necrosis factor-alpha converting enzyme (TACE) was discovered. Optimization of initial lead 1 resulted in a potent inhibitor (51), with an IC(50) of 2 nM in
Approaches to phthalimido and amino end-functional polystyrene by atom transfer radical polymerisation (ATRP).
Postma A, et al.
Reactive functional Polymers, 66(1), 137-147 (2006)
Leonardo P Giglio et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 98, 41-49 (2020-03-10)
Polymeric biomaterials capable of delivering nitric oxide (NO) topically can be used to enhance skin blood flow (SkBF) and accelerate wound healing. Herein, we used reversible addition-fragmentation chain transfer radical (RAFT) polymerization to synthesize the first poly(vinyl alcohol) (PVA) functionalized