Merck
160385
Sigma-Aldrich
フタルイミド カリウム塩
98%
別名:
1,3-ジヒドロ-1,3-ジオキソイソインドール カリウム塩, フタルイミドカリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4KNO2
CAS番号:
分子量:
185.22
Beilstein:
3598719
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
官能基
imide
SMILES記法
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジメチルホルムアミド中でのフタルイミドカリウムと有機ハロゲン化物の縮合が報告されています。石油エーテル中でのフタルイミドカリウムと一塩化イオウの反応が研究されています。
フタルイミドカリウム塩は、非常に穏やかな条件下で様々なカルボニル化合物をシアノシリル化する有機触媒として使用されました。また、ハロゲン化アリルおよびアルキルを保護された第一級アミンに変換するための試薬としても使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
346.3 °F - closed cup
引火点(℃)
174.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
160385-10KG:
160385-BULK:
160385-5G:
160385-VAR:
160385-500G:
160385-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions of Phthalimide and Potassium Phthalimide with Sulfur Monochloride.
Kalnins MV.
Canadian Journal of Chemistry, 44(17), 2111-2113 (1966)
An improved procedure for the condensation of potassium phthalimide with organic halides.
Sheehan JC and Bolhofer WA.
Journal of the American Chemical Society, 72(6), 2786-2788 (1950)
Tetrahedron Letters, 48, 3043-3043 (2007)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)
Activation of trimethylsilyl cyanide by potassium phthalimide for facile synthesis of TMS-protected cyanohydrins.
Dekamin MG and Karimi Z.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(12), 1789-1794 (2009)