Merck
157759
Sigma-Aldrich
一塩化硫黄
98%
別名:
塩化硫黄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S2Cl2
CAS番号:
分子量:
135.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
liquid
蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
451 °F
屈折率
n20/D 1.658 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClSSCl
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
InChI Key
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一塩化硫黄は黄赤色の液体で、有機合成の試薬および中間体として広く使用されています。殺虫剤、医薬品、染料の製造にも使用されます。
アプリケーション
一塩化硫黄は以下の用途に使用できます:
  • 官能化亜鉛有機金属からの官能化アリールおよびヘテロアリールジスルフィドの合成。
  • さまざまな数の硫黄原子を含む複素環を調製するための試薬として。
  • 熱安定性を高めたゴムエアロゲルを製造するための架橋剤として。
  • ポリイソブチレンとシリカのナノ粒子のマクロ多孔質クリオゲルの調製
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
157759-250G:4548173984513
157759-VAR:
157759-PZ:
157759-BULK:
157759-1KG:4548173984506
157759-50G:4548173984520
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A direct preparation of functionalized aryl and heteroaryl disulfides from functionalized zinc organometallics by using sulfur monochloride (S2Cl2
Tobias J Korn and Paul Knochel
Synlett, 2005, 1185-1187 (2005)
Andrea Steinhaus et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-03)
Lamella-forming ABC triblock terpolymers are convenient building blocks for the synthesis of soft Janus nanoparticles (JNPs) by crosslinking the B domain that is "sandwiched" between A and C lamellae. Despite thorough synthetic variation of the B fraction to control the
Solution cross-linked natural rubber(NR)/clay aerogel composite
Tassawuth Pojanavaraphan, et al
Macromolecules, 44, 923-931 (2011)
Hierarchically Macroporous Cryogels of Polyisobutylene and Silica Nanoparticles
Deniz C. Tuncaboylu and Oguz Okay
Langmuir, 26, 7574-7581 (2010)
Sulfur monochloride in organic synthesis
Lidia Sergeevna Konstantinova and Oleg Alexeevich Rakitin
Russ. Chem. Rev., 83, 225-225 (2014)
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。