Merck
471542
Sigma-Aldrich
エタンスルホニルクロリド
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2SO2Cl
CAS番号:
分子量:
128.58
Beilstein:
773865
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
密度
1.357 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H5ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI Key
FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
471542-5L:
471542-18L:
471542-100ML:
471542-BULK:
471542-VAR:
471542-25ML:
471542-2L:
471542-500ML:
471542-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)