100919
N-(4-ブロモブチル)フタルイミド
98%
別名:
1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp
76-80 °C (lit.)
官能基
bromo
ポリマー構造
functionality: heterobifunctional
SMILES記法
O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI Key
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Biologically important N4,N9-disubstituted 4,9-diaminoacridine derivatives.
- Imidazo[4,5-b]pyridine derivatives applicable in the preparation of ketolide antibiotics.
- Calix[4]arene and thiacalix[4]arene-based oxamate ligands.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
100919-1G:
100919-10G:
100919-VAR:
100919-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック