Merck
S9896
Sigma-Aldrich
Saporin Peptide
lyophilized powder, from Saponaria officinalis seeds
別名:
サポニン抽出物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
サポリン Saponaria officinalis(サボンソウ)種子由来, lyophilized powder
由来生物
plant seeds (Saponaria officinalis)
品質水準
アッセイ
10.00-30.00%
フォーム
lyophilized powder
組成
Protein, ~20% Lowry
テクニック
activity assay: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
サボンソウ種子由来サポリンには、β鎖のN末端ドメインとαヘリカルのC末端ドメインがあります。253個のアミノ酸で構成され、分子量は28,621 Daです。
アプリケーション
サボンソウ種子由来サポリンは、Fusarium verticillioidesに対する抗真菌活性の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
サボンソウ種子由来サポリンは、リボソーム不活性化タンパク質です。免疫複合体の調製に使用されます。培養ヒトリンパ球で小核の形成を誘発し、それにより細胞生存率を低下させ、アポトーシスを促進することが示されています。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
凍結乾燥粉末(グルコ-ス, リン酸ナトリウムバッファ-塩含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9896-5MG-PW:
S9896-1MG-PW:
S9896-BULK:
S9896-5MG:
S9896-1MG:
S9896-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Iglesias et al.
FEBS letters, 325(3), 291-294 (1993-07-05)
The type 1 ribosome-inactivating protein (RIP) saporin 5 isolated from seeds of Saponaria officinalis L. strongly inhibited translation carried out by Vicia sativa L. purified ribosomes. The toxin multidepurinated V. sativa rRNA, which upon treatment with acid aniline releases several
Elizabeth S Ingham et al.
The Journal of comparative neurology, 516(2), 125-140 (2009-07-04)
In mammals, non-image-forming visual functions, including circadian photoentrainment and the pupillary light reflex, are thought to be mediated by the combination of rods, cones, and the melanopsin-expressing intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs). Although several genetic models have been developed
The crystal structure of saporin SO6 from Saponaria officinalis and its interaction with the ribosome.
Savino C
Febs Letters, 470(3), 239-243 (2000)
The amino acid sequence of a ribosome-inactivating protein from Saponaria officinalis seeds.
Maras B
Biochemistry International, 21(5), 831-838 (1990)
Analysis of the Sequence Preference of Saporin by Deep Sequencing.
Hauf, et al.
ACS chemical biology, 17, 2619-2630 (2023)