Merck
235350
Sigma-Aldrich
2-ベンジルアニリン
≥99%
別名:
2-アミノジフェニルメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
183.25
Beilstein:
2803264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
49-54 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
InChI Key
DWOBGCPUQNFAFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
235350-10G:
235350-VAR:
235350-50G:
235350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New bis (imino) pyridine-iron (II)-and cobalt (II)-based catalysts: synthesis, characterization and activity towards polymerization of ethylene.
Abu-Surrah AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 648(1), 55-61 (2002)
J Ignacio Andrés et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(2), 243-248 (2002-01-05)
The synthesis of a series of novel 2-(aminoalkyl)-2,3,3a,8-tetrahydrodibenzo[c,f]isoxazolo[2,3-a]azepine derivatives as well as their 5-HT(2A/2C) and H(1) receptor binding affinities are described. The in vivo activity as potential anxiolytics of the synthesised compounds was measured in a mCPP challenge test. One
Stereoselective synthesis of (R)-(-)-mianserin.
Pawlowska J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(21), 3335-3342 (2003)