Merck
237337
Sigma-Aldrich
2-プロピルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
135.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5,10H2,1H3
InChI Key
WKURVXXDGMYSDP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Electropolymerization of 2-propylaniline in highly acidic medium yields poly(2-propylaniline) film. Polymerization and intercalation of 2-propylaniline into iron (III) oxychloride via in situ polymerization/intercalation process has been reported.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
237337-BULK:
237337-250G:
237337-VAR:
237337-1G:
237337-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (2-propylaniline): an electroactive polymer, soluble in organic medium in the reduced state.
Bidan G, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 271(1), 59-68 (1989)
In situ polymerization/intercalation of substituted anilines into iron (III) oxychloride.
Scully SF, et al.
Solid State Ionics, 181(19), 933-938 (2010)