蒸気密度
>5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
132 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChI Key
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238252-BULK:
238252-25G:4548173993140
238252-VAR:
238252-100G:4548173993133