Merck
244627
Sigma-Aldrich
硫化亜鉛
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
別名:
硫化亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnS
CAS番号:
分子量:
97.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
eCl@ss:
38150412
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
粒径
10 μm
密度
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Zn]
InChI
1S/S.Zn
InChI Key
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
用途。
  • 例えばフレキシブルディスプレイや太陽電池といった、多様な印刷電子素子の製造に必須の、柔軟で透明な導電膜の作成
  • 可視光下での水素製造に用いるCdS-ZnS/ジルコニウム-チタンリン酸(ZTP)複合型光触媒の作成
  • CdSe/ZnS量子ドットを基盤とする光制御型生物電気化学センサーの作成
  • 有機汚染物質の光触媒分解に用いる触媒
  • 色調節可能な発光ダイオード(LED)の作成
  • 光電気触媒を介した発電に用いる(CdS-ZnS)-TiO2複合型光触媒の作成
  • Knoevenagel縮合とそれに続くMichael付加を経由する水媒体中でのスピロオキシインドール誘導体の合成に用いる触媒
  • DNAや金属イオン、およびアプタマー基質複合体の、化学発光検出および化学発光共鳴エネルギー移動(CRET)の検出に用いるCdSe/ZnS量子ドットの作成
  • マルチフォノンラマン散乱による超高感度タンパク質検出に用いるZnSナノ結晶の作成
硫化亜鉛は以下の用途に使用できます:
  • フレキシブルディスプレイおよび太陽電池といった、多様な印刷電子素子の製造に必須の、柔軟で透明な導電膜の作成。
  • 可視光下での水素製造に用いるCdS-ZnS/ジルコニウム-チタンリン酸(ZTP)複合型光触媒の作成。
  • CdSe/ZnS量子ドットを基盤とする光制御型生物電気化学センサーの作成。
  • 有機汚染物質の光触媒分解に用いる触媒。
  • 色調節可能な発光ダイオード(LED)の作成。
  • 光電気触媒を介した発電に用いる(CdS-ZnS)-TiO2複合型光触媒の作成。
  • Knoevenagel縮合とそれに続くMichael付加を経由する水媒体中でのスピロオキシインドール誘導体の合成に用いる触媒。
  • DNAや金属イオン、およびアプタマー基質複合体の、化学発光検出および化学発光共鳴エネルギー移動(CRET)の検出に用いるCdSe/ZnS量子ドットの作成。
  • マルチフォノン共鳴ラマン散乱による超高感度タンパク質検出に用いるZnSナノ結晶の作成。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
244627-500G:4548173288833
244627-BULK:
244627-25G:4548173288826
244627-VAR:
244627-100G:4548173288819
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Visible-light absorptivity of a zincoxysulfide (ZnOxS1? x) composite semiconductor and its photocatalytic activities for degradation of organic pollutants under visible-light irradiation.
Kim C, et al.
Applied Catalysis A: General, 330, 127-133 (2007)
Efficient hydrogen production by composite photocatalyst CdS?ZnS/Zirconium?titanium phosphate (ZTP) under visible light illumination.
Biswal N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(21), 13452-13460 (2011)
White light generation using CdSe/ZnS core?shell nanocrystals hybridized with InGaN/GaN light emitting diodes.
Nizamoglu S, et al.
Nanotechnology, 18(6), 065709-065709 (2007)
Ultrasensitive protein detection in terms of multiphonon resonance Raman scattering in ZnS nanocrystals.
Chu X, et al.
Applied Physics Letters, 98(25), 253703-253703 (2011)
Flexible transparent conductive coatings by combining self-assembly with sintering of silver nanoparticles performed at room temperature.
Layani M and Magdassi S
Journal of Materials Chemistry, 21(39), 15378-15382 (2011)