Merck
400645
Sigma-Aldrich
Silver(I) telluride
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag2Te
CAS番号:
分子量:
343.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder and chunks
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
8.5 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ag][Te][Ag]
InChI
1S/2Ag.Te
InChI Key
YRXWPCFZBSHSAU-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Silver(I) telluride (Ag2Te) is a silver ion conductor, which can be used as a thermoelectric material for applications in power generation from waste heat. It can be used in the formation of p-type conductor for the fabrication of semiconducting devices.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400645-1G:4548173143903
400645-VAR:
400645-BULK:
400645-5G:4548173143910
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synergism in binary nanocrystal superlattices leads to enhanced p-type conductivity in self-assembled PbTe/Ag 2 Te thin films
Urban JJ, et al.
Testing, 6(2), 115-121 (2007)
Phase Transition of Ag-Enriched Ag2 Te
Aliev FF, et al.
Inorganic Chemistry, 38(10), 995- 997 null
Effect of phase transition on the thermoelectric properties of Ag2Te
Jung D, et al.
Materials Transactions, 1216-1219 (2012)
Preparation and thermoelectric properties of sulfur doped Ag 2 Te nanoparticles via solvothermal methods
Zhou W, et al.
Nanoscale, 4(13), 3926-3931 (2012)
資料
熱電材料は熱および電気エネルギーを相互に変換する特性を持つ固体材料であり、エネルギー変換効率向上のための技術として注目されています。シグマアルドリッチではさまざまな熱電物質、およびその前駆体材料を取り扱っております。
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.