Merck
400637
Sigma-Aldrich
Silver(I) selenide
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag2Se
CAS番号:
分子量:
294.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
8.22 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ag][Se][Ag]
InChI
1S/2Ag.Se
InChI Key
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400637-BULK:
400637-1G:
400637-VAR:
400637-5G:4548173143880
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Electrical properties of silver selenide thin films prepared by reactive evaporation
Kumar MCS and Pradeep B
Bulletin of Materials Science, 25(5), 407-411 null
Studies on the thermodynamic stability of silver selenide
Nasar A and Shamsuddin M
Metall. Mater. Trans. B, 28(3), 519-522 null