Merck
739448
Sigma-Aldrich
銀ナノワイヤ
diam. × L 100 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
別名:
銀ナノウィスカー, 銀ナノファイバー, 銀ナノワイヤー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag
CAS番号:
分子量:
107.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid (suspension)
nanowires
品質水準
濃度
0.5% (isopropyl alcohol suspension)
直径× L
100 nm × 6 μm
不純物
<5 wt. % non-volatile organics (TGA)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
銀ナノワイヤーは、タッチスクリーンディスプレイ、医用画像診断、滅菌布など幅広い導電アプリケーション、光学アプリケーション、および抗菌アプリケーションに有用です。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.0 °F - closed cup
引火点(℃)
12.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739448-BULK:
739448-VAR:
739448-25ML:4548173307596
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
807826
銀 Nanowires, diam. × L 60±5 nm × 40±5 &#956;m, 5 mg/mL in ETH
Sigma-Aldrich
808644
銀 nanowires, diam. × L 20&#160;nm (±2&#160;nm) × 12&#160;&#956;m (±2&#160;&#956;m), 5&#160;mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
806609
銀 Nanowires, diam. × L 60&#160;nm (±10&#160;nm) × 40&#160;&#956;m (±5&#160;&#956;m), 5&#160;mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
807591
銀 Nanowires, diam. × L 25&#160;nm (±3&#160;nm) × 15&#160;&#956;m (±2&#160;&#956;m), 5&#160;mg/mL (in water)
Sigma-Aldrich
806722
Hristina Staleva et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(28), 5889-5896 (2009-07-10)
Transient absorption experiments with diffraction-limited spatial resolution have been used to study the optical absorption properties and dynamics of isolated, single silver nanowires. The images and polarization analysis show that the near-IR pump and near-UV probe beams couple to fundamentally
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens
Ii-Ho Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3660-3664 (2013-07-19)
Ag-dispersed Bi0.5Sb1.5Te3 was prepared successfully by silver acetate (AgOAc) decomposition and hot pressing. The Ag nanoparticles were well-dispersed in the Bi0.5Sb1.5Te3 matrix, and acted as phonon scattering centers effectively. The electrical conductivity increased systematically with increasing amount of Ag nanoparticle
Abhijeet Mishra et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 5028-5033 (2013-08-02)
The primary challenge in developing nanoparticle based enzymatic devices is to be able to chemically immobilize an enzyme, which will retain its activity or improve its function while being attached to the nanoparticle. This would be of even greater significance
Sa Ram Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1241-1244 (2013-08-06)
We demonstrate simultaneous detection of surface-enhanced Raman scattering (SERS) and fluorescence signals from a silver microbead. For the dual signal generation, silver microbeads with a diameter of 15 microm were functionalized with benzenethiol (BT) as a Raman tag and a
資料
太陽電池、ディスプレイ、センサーおよびバイオメディカルデバイスなどのアプリケーションにおいて、導電性電極のパターニング技術の向上が求められています。
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。
すべて表示