安全性情報
808644
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 60±5 nm × 40±5 μm, 5 mg/mL in ETH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
dispersion
濃度
5 mg/mL
直径× L
60 nm ± 5 nm × 40 μm ± 5 μm
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808644-VAR:
808644-BULK:
808644-25ML-PW:
808644-25ML:4548173373256
808644:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
銀 nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576832
銀 powder, 2-3.5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327085
Biebele Abel et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 119(1), 675-684 (2015-01-20)
High enhancement of fluorescence emission, improved fluorophore photostability, and significant reduction of fluorescence lifetimes have been obtained from high aspect ratio (>100) silver (Ag) nanowires. These quantities are found to depend on the surface loading of Ag nanowires on glass
Song Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 193201-193201 (2014)