フォーム
dispersion (H2O)
nanowires
品質水準
含みます
CTAB as stabilizer
濃度
≥50 μg/mL
直径× L
30 nm × 4,500 nm
pH
3.0-5.0
密度
1.00 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<20% CV, monodispersity)
>95 (nanowires)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
物性
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
716944-10ML:
716944-BULK:
716944-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
金ナノロッドのエレクトロニクスから触媒、生物医学、診断にいたる応用例についてご紹介いたします。シグマアルドリッチでは金ナノ粒子、金ナノロッド、金ナノワイヤなどさまざまな形状の金ナノ粒子を販売いたしております。
太陽電池および水分解システムにおける金および銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴現象の利用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.