形状
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
品質水準
含みます
CTAB as stabilizer
濃度
>30 μg/mL in H2O
直径× L
10 nm × 67 nm (±10%)
直径
10 nm
密度
1.00 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<10 (CV, monodispesity)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Gold Nanostructures: Properties and Applications
Gold Nanostructures: Properties and Applications
Jan Code
776688-VAR:
776688-25ML:
776688-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
金ナノロッドのエレクトロニクスから触媒、生物医学、診断にいたる応用例についてご紹介いたします。シグマアルドリッチでは金ナノ粒子、金ナノロッド、金ナノワイヤなどさまざまな形状の金ナノ粒子を販売いたしております。
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。