Merck
716898
Sigma-Aldrich
金ナノロッド
carboxyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
別名:
Auナノロッド, 金ナノロッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
濃度
≥1800.0 μg/mL
直径× L
10 nm × 41 nm ± 10%
不純物
<0.0001% CTAB
直径
10 nm
pH
6-8
密度
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Tuning of chemical interface damping in single gold nanorods through pH-dependent host-guest interactions using cucurbit[6]uril.: This study demonstrates how the functional properties of gold nanorods can be dynamically tuned using pH-sensitive interactions, opening new avenues for high-precision biosensing applications, crucial in both pharma and biotech industries (Kim and Ha, 2024).
  • Ultrasensitive SERS aptasensor using Au@Ag bimetallic nanorod SERS tags for the selective detection of amantadine in foods.: Gold nanorods are utilized to enhance the sensitivity of surface-enhanced Raman scattering (SERS) for detecting contaminants in food products, highlighting their role in ensuring safety and compliance in the food industry (Wang et al., 2024).
  • In situ pulmonary mucus hydration assay using rotational and translational diffusion of gold nanorods with polarization-sensitive optical coherence tomography.: This innovative application demonstrates the use of gold nanorods in medical diagnostics, specifically for assessing lung health, which is vital for respiratory research in clinical settings (Oeler et al., 2024).
  • 4D-STEM Mapping of Nanocrystal Reaction Dynamics and Heterogeneity in a Graphene Liquid Cell.: Highlights the application of gold nanorods in advanced materials research, particularly in visualizing nanoscale chemical reactions which are crucial for developing new nanomaterials for various industrial applications (Liu et al., 2024).
物性
一度でも凍ると品質が損なわれるため、凍らさないでください。約4°Cで保存してください。
法的情報
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
716898-1ML:
716898-VAR:
716898-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
金ナノロッドのエレクトロニクスから触媒、生物医学、診断にいたる応用例についてご紹介いたします。シグマアルドリッチでは金ナノ粒子、金ナノロッド、金ナノワイヤなどさまざまな形状の金ナノ粒子を販売いたしております。
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
環境発電およびセンシングにおけるPZTナノワイヤの応用の可能性と、二段階水熱法で作製したナノワイヤの詳細について論じます。
すべて表示
関連コンテンツ
表面未修飾の金ナノロッドへのカルボキシ基修飾方法、およびその金ナノロッドを用いたストレプトアビジンおよびIgGの結合について解説します。