安全性情報
716960
Sigma-Aldrich
金マイクロロッド
dispersion (H2O)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au
分子量:
196.97
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
colloidal suspension
dispersion (H2O)
品質水準
含みます
CTAB as stabilizer
濃度
50 μg/mL in H2O
直径× L
200 nm × 1,000 nm ± 20%
直径
200 nm
pH
3.0-5.0
密度
1 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<10% CV length, monodispersity)
>95 (rods)
保管温度
2-8°C
物性
一度でも凍ると品質が損なわれるため、凍らさないでください。約4°Cで保存してください。
法的情報
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
716960-BULK:
716960-VAR:
716960-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
金ナノロッドのエレクトロニクスから触媒、生物医学、診断にいたる応用例についてご紹介いたします。シグマアルドリッチでは金ナノ粒子、金ナノロッド、金ナノワイヤなどさまざまな形状の金ナノ粒子を販売いたしております。
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。
すべて表示