アッセイ
≥99.995% trace metals basis
フォーム
granular (melted)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
710 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Se]=[Bi][Se][Bi]=[Se]
InChI
1S/2Bi.3Se
InChI Key
OMEPJWROJCQMMU-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733504-VAR:
733504-5G:4548173308272
733504-BULK:
資料
熱電材料は熱および電気エネルギーを相互に変換する特性を持つ固体材料であり、エネルギー変換効率向上のための技術として注目されています。シグマアルドリッチではさまざまな熱電物質、およびその前駆体材料を取り扱っております。
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.